Learn More
Tris[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]phosphine, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397056 1 g 1g
11307066 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06941.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 175136-62-6 | C24H9F18P | 670.281 g/mol
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine is used as ligands which is useful as catalysts in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tris[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]phosphine est utilisée comme ligand utile en tant que catalyseur dans diverses réactions.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175136-62-6
Formule moléculaire C24H9F18P
Poids moléculaire (g/mol) 670.281
Numéro MDL MFCD00042428
Clé InChI ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20ajat, tri 3,5-di trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine,tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine gc , yellow-brown
CID PubChem 2778032
Nom IUPAC tris[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]phosphane
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)P(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Point de fusion 98°C to 102°C
Point d’ébullition 128°C to 130°C (0.5 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 6556841
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 670.28
Pourcentage de pureté 94%