Learn More
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333137 100 g 100g
11313137 5 g 5g
11323137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11333137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13544.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine acts as a phase transfer catalyst used in the preparation of 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related benzimidazole 2'-deoxyribonucleosides. It is also used as an intermediate in the synthesis of telithromycin. Further, it is used in the oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions. In addition to this, it acts as a cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tris(3,6-dioxaheptyl)amine agit comme catalyseur de transfert de phase utilisé dans la préparation de la 1,3-dideaza-2′-désoxyadénosine et des benzimidazole 2′-désoxyribonucléosides associés. Elle est également utilisée comme intermédiaire dans la synthèse de la télithromycine. De plus, elle est utilisée dans l’oxydation des arylméthanols dans des conditions de transfert de phase. En outre, elle agit comme cryptand lors de la glycosylation de transfert de phase du 2-amino-4-méthoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Agents oxydants forts et acides forts incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70384-51-9
Formule moléculaire C15H33NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.43
Numéro MDL MFCD00010748
Clé InChI XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
CID PubChem 112414
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Point de fusion <-100°C
Densité 1.011
Point d’ébullition 163°C to 171°C (1 mmHg)
Point d’éclair 162°C (323°F)
Indice de réfraction 1.4486
Quantité 100 g
Beilstein 2369296
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 323.43
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(3,6-dioxaheptyl)amine