Learn More
Dichlorure de tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319608
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319608 2 g 2g
11309608 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044123.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur redox, capteur d’oxygène
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36309-88-3
Formule moléculaire C72H48Cl2N6Ru
Poids moléculaire (g/mol) 1169.188
Numéro MDL MFCD03095387
Clé InChI SKZWFYFFTOHWQP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bathophenanthroline ruthenium chloride, ru ddp, tris-bathophenanthroline ruthenium ii chloride, dichlororuthenium-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline 1/3, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ; dichlororuthenium, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, for fluorescence
CID PubChem 15787787
Nom IUPAC dichlororuthenium;4,7-diphényl-1,10-phénanthroline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.Cl[Ru]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium (II) dichloride
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and dimethylformamide. Insoluble in water.
Poids de la formule 1169.2
Forme physique Poudre