Learn More
Tris(4-fluorophényl)phosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452567
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452567 25 g 25g
11432567 1 g 1g
11442567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14813.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Tris(4-fluorophenyl)phosphine, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tris(4-fluorophényl)phosphine est une matière première importante et un intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18437-78-0
Formule moléculaire C18H12F3P
Poids moléculaire (g/mol) 316.26
Numéro MDL MFCD00013553
Clé InChI GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
CID PubChem 140387
Nom IUPAC tris(4-fluorophényl)phosphane
SMILES FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 25 g
Beilstein 919838
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 316.27
Pourcentage de pureté 98%