Learn More
Tris(4-fluorophényl)phosphine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10115470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10115470 1 g Flacon en verre 1g
10269263 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10115470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18437-78-0
Formule moléculaire C18H12F3P
Poids moléculaire (g/mol) 316.26
Numéro MDL MFCD00013553
Clé InChI GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
CID PubChem 140387
Nom IUPAC tris(4-fluorophenyl)phosphane
SMILES FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Point de fusion 79.0°C to 82.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (FC6H4)3P
Quantité 1 g
Poids de la formule 316.27
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline