Learn More
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10442815 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10442815 1 g Flacon en verre 1g
10435471 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10442815 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422240010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 855-38-9
Formule moléculaire C21H21O3P
Poids moléculaire (g/mol) 352.36
Numéro MDL MFCD00014896
Clé InChI UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
CID PubChem 70071
Nom IUPAC Tris(4-méthoxyphényl)phosphane
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Note relative au nom 95%
Point de fusion 131.0°C to 134.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 352.36
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline