Learn More
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427457 25 g 25g
11407457 1 g 1g
11417457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15596.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
It is employed in Suzuki reaction. It is also used in the kinetic study of the effect of catalysts on the curing of biphenyl epoxy resin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée dans la réaction de Suzuki. Elle est également utilisée dans l’étude cinétique de l’effet des catalyseurs sur le durcissement de la résine époxy biphényle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 855-38-9
Formule moléculaire C21H21O3P
Poids moléculaire (g/mol) 352.37
Numéro MDL MFCD00014896
Clé InChI UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
CID PubChem 70071
Nom IUPAC Tris(4-méthoxyphényl)phosphane
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Point de fusion 130°C to 132°C
Quantité 25 g
Beilstein 2815911
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 352.37
Pourcentage de pureté 98%