Learn More
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine, TRC
Code produit 30453223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453223 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8858301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
CAS 855-38-9
Formule moléculaire C21H21O3P
Quantité 1 g
Synonyme Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, NSC 136458, TPAP, Tri(4-methoxyphenyl)phosphine, Tri(p-methoxyphenyl)phosphine, Tri-p-anisylphosphine, Trianisylphosphine, Tris(4-anisyl)phosphine, Tris(4-methoxylphenyl)phosphine, Tris(p-anisyl)phosphine, Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
Formule InChI InChI=1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMILES COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
Nom IUPAC tris(4-méthoxyphényl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 352.36
Poids de la formule 352.1228