Learn More
Tris(4-trifluorométhylphényl)phosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723213 1 g Flacon en verre 1g
10005873 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723213 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355340010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13406-29-6 | C21H12F9P | 466.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13406-29-6
Formule moléculaire C21H12F9P
Poids moléculaire (g/mol) 466.29
Numéro MDL MFCD00058883
Clé InChI PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
CID PubChem 139448
Nom IUPAC Tris[4-(trifluorométhyl)phényl]phosphane
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Point de fusion 72.0°C to 75.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 466.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.