Learn More
Tris(4-trifluorométhylphényl)phosphine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine |
| CAS | 13406-29-6 |
| Formule moléculaire | C21 H12 F9 P |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Phosphine','tris(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)- (7CI,8CI), Tris[p-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H12F9P/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30/h1-12H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | tris[4-(trifluorométhyl)phényl]phosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 466.279 |
| Poids de la formule | 466.053 |