Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedionato)europium(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397748 5 g 5g
11307758 250 mg 250mg
11317758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033541.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17631-68-4 | C30H33EuF21O6 | 1040.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17631-68-4
Formule moléculaire C30H33EuF21O6
Poids moléculaire (g/mol) 1040.52
Numéro MDL MFCD00064655,MFCD01074933
Clé InChI UDXLMYFGTHAWDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eu fod 3, sievers' reagent, europium-fod, siever's reagent, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium iii, resolve-al tm eufod, chloride ionophore vii, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium, europium iii-tris 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate
CID PubChem 6000041
Nom IUPAC Europium ; (Z)-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-6-hydroxy-7,7-diméthyloct-5-en-4-one
SMILES [Eu].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
Point de fusion 203°C to 207°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 1037.49
Forme physique Poudre