Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedionato)europium(III), TRC
Code produit 30451867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451867 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451867 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT794558500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
CAS 17631-68-4
Formule moléculaire C30 H30 Eu F21 O6
Quantité 500 mg
Synonyme Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')-Europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-κO,κO')-Europium, 3,5-Octanedione','6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-','europium complex Europium tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octadionate), Europium(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione), Tris(6,6,7,7,8,8,8-hetafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium','Tris(7,7-dimethyl-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4,6-octanedionato)europium, NSC 379435, Sievers' reagent, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionato)Eu(III), Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionato)europium, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione)europium, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione)europium(III), Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyloctane-4,6-dionato)europium(III), Tris(2,2-dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III), Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-κO,κO')europium, Tris(7,7-dimethyl-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4,6-octanedionato)europium, Tris(perfluorobutanoylpivaloylmethano)europium
Formule InChI InChI=1S/3C10H10F7O2.Eu/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4H,1-3H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)(C)C1=[O][Eu+3]23([O]=C([CH-]C(=[O]2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)([O]=C([CH-]C(=[O]3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)[O]=C([CH-]1)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 1037.486
Poids de la formule 1038.092