Learn More
Hexafluorophosphate de tris(acétonitrile)cyclopentadiénylruthénium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10652574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10652574 250 mg Flacon en verre 250mg
10414135 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10652574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377892500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 80049-61-2 | C11H14F6N3PRu | 434.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80049-61-2
Formule moléculaire C11H14F6N3PRu
Poids moléculaire (g/mol) 434.29
Numéro MDL MFCD02684569
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
Couleur Marron ou orange à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Ru)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 434.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.