Learn More
Hexafluorophosphate de tris(acétonitrile)cyclopentadiénylruthénium(II), TRC
Code produit 30449493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449493 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449493 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT875006100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) Hexafluorophosphate
CAS 80049-61-2
Formule moléculaire C11H14F6N3PRu
Quantité 100 mg
Synonyme Tris(acetonitrile)(η5-cyclopentadienyl)ruthenium Hexafluorophosphate
Formule InChI InChI=1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q-1;;;;-1;+2
SMILES [F-][P+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].CC#[N][Ru+2]1234([N]#CC)([CH]5=[CH]1[CH-]2[CH]3=[CH]54)[N]#CC
Poids moléculaire (g/mol) 434.28
Poids de la formule 434.99