Learn More
Tris-(benzyltriazolylméthyl)amine, TRC
Product Code. 30457304
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 g
Unit Size:
1g
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30457304 1 g 1g
30451733 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30457304 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT8762951G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 510758-28-8
Formule moléculaire C30H30N10
Poids moléculaire (g/mol) 530.63
Synonyme 1-(1-Benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamine, N,N,N-Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, TBTA, Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Nom IUPAC 1-(1-benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)méthyl]méthanamine
SMILES C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris-(benzyltriazolylmethyl)amine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
Poids de la formule 530.2655