Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au TRIS (TBS, 20X), avec 2 % de Tween 20
Code produit 15493269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1L
2L
Conditionnement:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493269 1L 1L
15403279 2L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493269 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60497.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78€
    117.65€ / 1L
    Économisez 24.13€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution saline tamponnée au TRIS (TBS, 20X) avec 2 % de Tween 20 est utilisée comme tampon de lavage et pour la préparation d’échantillons dans les applications d’immunoessais générales. Le Tween 20 réduit la liaison non spécifique et les interactions entre les protéines. La solution TBS est souvent utilisée pour dilater les anticorps secondaires ou le conjugué streptavidine-AP. Le TBS-Tween 20 est souvent utilisé lors des étapes de lavage.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
1,0 M Tris-HCl, 3,0 M NaCl, pH 7,4 ± 0,1 avec 2,0 % de Tween-20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline tamponnée au TRIS
Concentration 20X
Forme physique Liquide
Quantité 1L