Learn More
Tris(dibenzoylméthane)mono(phénanthroline)europium(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399668 0.5 g 0.50g
11389668 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044175.02
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Comme émetteur de lumière rouge organique
As an organic red light emitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17904-83-5
Formule moléculaire C57H44EuN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 1004.951
Numéro MDL MFCD01321202
Clé InChI DYKOLWWJTALFFU-RWBKAWJDSA-N
Synonyme eu dbm 3 phen, tris dibenzoylmethane mono phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane mono 1,10-phenanthroline europium lll, europium iii tris 1,3-diphenyl-1,3-propanedionato mono 1,10-phenanthroline, 2e-3-bis 1e-3-oxo-1,3-diphenylprop-1-en-1-yl oxy europio oxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-one; phen
CID PubChem 14205791
Nom IUPAC europium ; (E)-3-hydroxy-1,3-diphénylprop-2-en-1-one ; 1,10-phénanthroline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[Eu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (dibenzoylmethane)mono (phenanthroline)europium (III)
Point de fusion 172°C to 173°C
Quantité 0.5 g
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane, THF
Poids de la formule 1001.93
Forme physique Poudre