Learn More
Tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10155760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10155760 500 mg Flacon en verre 500mg
10170292 5 g Flacon en verre -
11954361 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10155760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 318775000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51364-51-3
Formule moléculaire C51H42O3Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 915.73
Numéro MDL MFCD00013310
Clé InChI CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
CID PubChem 9811564
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one ; palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Point de fusion 152.0°C to 155.0°C
Couleur Noir à violet
Analyse élémentaire 96.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene
Poids de la formule 915.7
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)