Learn More
Tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium(0, complexe avec chloroforme, Pd 20,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426655
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426655 5 g 5g
15416655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044969.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52522-40-4
Formule moléculaire C52H43Cl3O3Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 1035.10
Numéro MDL MFCD00075479
Clé InChI LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
CID PubChem 11029508
Nom IUPAC chloroforme ; (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dien-3-one ; Palladium
SMILES [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (dibenzylideneacetone)dipalladium (0)
Note relative au nom Complex with chloroform
Point de fusion 131°C to 135°C
Formule linéaire Pd2(C17H14O)3·CHCl3
Quantité 5 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 1035.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20,6 %
Forme physique Poudre