Learn More
Tris (dibenzylidenénéacette) dipalladium, TRC
Code produit 30010814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010814 250 mg 250mg
30005781 25 g 25g
30006868 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT876335250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51364-51-3
Formule moléculaire 3 C17 H14 O . 2 Pd
Poids moléculaire (g/mol) 915.72
Synonyme (all-E)-Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]di-palladium, (E,E)-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one Palladium Complex, Tris(dibenzylideneacetonyl)bis-palladium, Tris[(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]dipalladium, Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium, tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium [Pd2(dba)3]
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one ; palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)\C=C\c6ccccc6
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
Poids de la formule 914.1204
Pourcentage de pureté >95%