Learn More
Dimère de tris(diméthylamino)aluminium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349328 5 g 5g
11329328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043237.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Préparation de nitrures d’aluminium
Preparation of aluminum nitrides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32093-39-3
Formule moléculaire C12H36Al2N6
Poids moléculaire (g/mol) 318.425
Numéro MDL MFCD00269811
Clé InChI JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
CID PubChem 16688802
Nom IUPAC N-[bis(diméthylamino)alutanyl]-N-méthylméthanamine
SMILES CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Point de fusion 87°C to 89°C
Couleur Marron à blanc
Densité 0.865 g/mL
Point d’ébullition 90°C (0.05 mmHg)(sublimation)
Point d’éclair 21°C (70°F)
Formule linéaire Al2[N(CH3)2]6
Quantité 5 g
Numéro UN UN3131
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 318.42
Forme physique Poudre