Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10753691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753691 100 mL Flacon en verre 100mL
10512521 25 mL Flacon en verre 25mL
10465675 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10753691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124851000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70384-51-9
Formule moléculaire C15H33NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.42
Numéro MDL MFCD00010748
Clé InChI XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
CID PubChem 112414
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 330.0°C
Point d’éclair 162°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4466 to 1.4486
Quantité 100 mL
Fieser 15,356; 16,373
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane
Poids de la formule 323.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Des mesures