Learn More
Chlorure de tris(éthylènediamine)cobalt trihydraté, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15510604 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15510604 5 g 5g
15520604 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15510604 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458960050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 14883-80-8
Formule moléculaire C6H24Cl3CoN6·3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 399.64
Clé InChI WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
CID PubChem 73995044
Nom IUPAC Cobalt(3+) ; éthane-1,2-diamine ; trichlorure ; trihydrate
SMILES C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
Point de fusion >300.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 399.64
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement