Learn More
Trihydrate de chlorure de tris(éthylènediamine)cobalt(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493427 10 g 10g
11403437 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17211.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14883-80-8 | C6H30Cl3CoN6O3 | 399.628 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14883-80-8
Formule moléculaire C6H30Cl3CoN6O3
Poids moléculaire (g/mol) 399.628
Numéro MDL MFCD00211318
Clé InChI WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
CID PubChem 73995044
Nom IUPAC Cobalt(3+) ; éthane-1,2-diamine ; trichlorure ; trihydrate
SMILES C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Quantité 10 g
Poids de la formule 399.64 (345.59 Anhydrous)