Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,85 %, pour la biologie moléculaire, DNAse, RNAse et Pro
Code produit 10089500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10089500 1 kg Bouteille en verre 1kg
10076013 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10089500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    204.65€ / 1kg
    Économisez 33.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Note relative au nom For molecular biology
Absorbance (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.03 max. at 260nm
Point de fusion >168.5°C
Couleur Blanc
pH 10.0 to 11.7 (5% soln. at 25°C)
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.85%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 1 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Informations sur la solubilité Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C),22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C),2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C),0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Biologie moléculaire
Matière insoluble 0.0005% max
Forme physique Poudre cristalline