Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99+ %, pour la biochimie
Code produit 10347120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347120 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10205100 500 g Flacon en plastique -
10467720 1 kg Flacon en plastique 1kg
10649623 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10347120 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 140500025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 % et plus , C4H11NO3, numéro CAS-77-86-1, 2-amino-2-hydroxyméthyle propane-1,3-diol, tham, tris, trisamine, base de tris, tampon de tris, tris hydroxyméthyle aminométhane, trizma, trométamol, trométhamine, 2,5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Point de fusion >168.5°C
Couleur Blanc
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C4H11NO3
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Informations sur la solubilité Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux