Learn More
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458407 500 g 500g
11448407 100 g 100g
11468407 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18494.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.07€
    69.65€ / 500g
    Économisez 15.42€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane est utilisé comme tampon dans les laboratoires de biochimie et de biologie moléculaire. En analyse chimique, il est utilisé comme étalon primaire pour normaliser les solutions acides. Il agit sur les membranes cellulaires pour augmenter leur perméabilité. Comme alternative au bicarbonate de sodium, il est utilisé dans le traitement de l’acidose métabolique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthylène glycol, le méthanol, l’éthanol, le diméthylformamide, l’acétone, l’acétate d’éthyle, l’huile d’olive, le chloroforme et dans solution alcaline.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Point de fusion 168°C to 172°C
Densité 1.353
Point d’ébullition 219°C to 220°C (10 mmHg)
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 500 g
Beilstein 741883
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9772
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99%