Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel d’acétate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 %
Code produit 11905291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11905291 100 g Flacon en plastique 100g
11995281 25 g Flacon en plastique 25g
11915291 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11905291 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 434501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    162.65€ / 100g
    Économisez 29.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6850-28-8 | C4H11NO3·C2H4O2 | 181.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6850-28-8
Formule moléculaire C4H11NO3·C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Clé InChI PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydroxymethyl aminomethane acetate, tris acetate, tris acetate salt, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol acetate salt, trizma acetate, tris hydroxymethyl aminomethane acetate salt, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl ammonium acetate, 1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-aminium acetate, acetic acid; tris buffer, tris-acetate
CID PubChem 16218782
ChEBI CHEBI:66869
Nom IUPAC Acide acétique;2-amino-2(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
Absorbance 0.5 max. (c=50, water) at 290nm
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité (1g/ml in water) Clear colorless
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline