Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochlorure, 99+ %
Code produit 11420203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420203 250 g 250g
11410203 50 g 50g
11400203 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420203 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11379.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.22€
    94.65€ / 250g
    Économisez 18.57€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride is used as a component of buffer solutions in biology, biochemistry and molecular biology. It is also used for crystallization of proteins at various pH values. Further, it inhibits motor responses to adrenergic motor nerve stimulation in smooth muscles. In addition to this, it is used in coelomic fluid and in cortland medium to store unfertilized rainbow trout eggs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane est utilisé comme composant des solutions tampons en biologie, biochimie et biologie moléculaire. Il est également utilisé pour la cristallisation des protéines à diverses valeurs de pH. De plus, il inhibe les réponses motrices à la stimulation des nerfs moteurs adrénergiques dans les muscles lisses. En outre, il est utilisé dans le liquide cœlomique et dans le milieu cortland pour stocker les œufs de truite arc-en-ciel non fécondés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Numéro MDL MFCD00012590
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2 -(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris (hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Point de fusion ∼152°C (decomposition)
pH 3.5 to 5.0
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2·HCl
Quantité 250 g
Beilstein 3675235
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté ≥99%