Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorydrate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 + %, très pur
Code produit 10093020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10093020 100 g Flacon en plastique 100g
10421271 250 g Flacon en plastique 250g
10358360 1 kg Flacon en plastique 1kg
10032593 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10093020 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228031000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H11NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 157.6
Numéro MDL MFCD00012590
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Point de fusion 150.0°C to 153.0°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2·HCl
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.