Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorydrate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 + %, très pur
Code produit 10421271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421271 250 g Flacon en plastique 250g
10093020 100 g Flacon en plastique 100g
10358360 1 kg Flacon en plastique 1kg
10032593 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10421271 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228032500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H11NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 157.6
Numéro MDL MFCD00012590
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Point de fusion 150.0°C to 153.0°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2·HCl
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline