Learn More
Tris(hydroxyméthyl)nitrométhane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318066 100 g -
11328066 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13349.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 126-11-4 | C4H9NO5 | 151.12 g/mol
Tris(hydroxymethyl)nitromethane, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris(hydroxyméthyl)nitrométhane est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des bases. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-11-4
Formule moléculaire C4H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Numéro MDL MFCD00007395
Clé InChI OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydroxymethyl nitromethane, 2-hydroxymethyl-2-nitropropane-1,3-diol, 2-hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol, cimcool wafers, tris nitro, trimethylolnitromethane, isobutylglycerol, nitro, nitroisobutylglycerol, 1,3-propanediol, 2-hydroxymethyl-2-nitro, methane, trimethylolnitro
CID PubChem 31337
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)nitromethane
Point de fusion ∽160°C (decomposition)
Formule linéaire (HOCH2)3CNO2
Quantité 100 g
Beilstein 742427
Merck Index 14,9753
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 95%