Learn More
Tris(hydroxyméthyl)phosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10262952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10262952 1 g Flacon en verre 1g
10465375 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10262952 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363840010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2767-80-8 | C3H9O3P | 124.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2767-80-8
Formule moléculaire C3H9O3P
Poids moléculaire (g/mol) 124.08
Numéro MDL MFCD00055382
Clé InChI JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydroxymethyl phosphine, methanol, phosphinidynetris, trimethylolphosphine, phosphinidynetrimethanol, tris methanol phosphine, phosphinidynetrismethanol, unii-y6tg7wf7oq, y6tg7wf7oq, methanol, 1,1',1-phosphinidynetris, methanol, phosphinidynetri-7ci,8ci
CID PubChem 76001
Nom IUPAC bis(hydroxyméthyle)phosphanylméthanol
SMILES C(O)P(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)phosphine
Point de fusion 48°C to 56°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 111.0°C to 113.0°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 124.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(hydroxymethyl)phosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.