Learn More
Tris(hydroxyméthyl)phosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10465375 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10465375 25 g Flacon en verre 25g
10262952 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10465375 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 363840250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2767-80-8 | C3H9O3P | 124.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2767-80-8
Formule moléculaire C3H9O3P
Poids moléculaire (g/mol) 124.08
Numéro MDL MFCD00055382
Clé InChI JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydroxymethyl phosphine, methanol, phosphinidynetris, trimethylolphosphine, phosphinidynetrimethanol, tris methanol phosphine, phosphinidynetrismethanol, unii-y6tg7wf7oq, y6tg7wf7oq, methanol, 1,1',1-phosphinidynetris, methanol, phosphinidynetri-7ci,8ci
CID PubChem 76001
Nom IUPAC bis(hydroxyméthyle)phosphanylméthanol
SMILES C(O)P(CO)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)phosphine
Point de fusion 48°C to 56°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 111.0°C to 113.0°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 124.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(hydroxymethyl)phosphine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.