Learn More
Tris(isopropylcyclopentadiényl)lanthane(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436305
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039323.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III)
CAS 68959-87-5
Couleur Incolore à jaune
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire C24H33La
Numéro MDL MFCD00145482
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme lanthanum,tris 1,2,3,4,5-h-1-1-methylethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI BHWFVSOAOOHARF-UHFFFAOYNA-N
Poids moléculaire (g/mol) 460.43
Poids de la formule 460.43
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide, dans une ampoule sous argon