Learn More
Tris(méthylcyclopentadiényl)yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394477 5 g 5g
11304487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039576.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 329735-72-0 | Molecular Formula: C18H21Y | Molecular Weight: 326.272 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329735-72-0
Formule moléculaire C18H21Y
Poids moléculaire (g/mol) 326.272
Numéro MDL MFCD00145485
Clé InChI OXKRLQPVIZJLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris methylcyclopentadienyl yttrium iii, yttrium tris 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, yttrium 3+ ion tris 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
CID PubChem 73991964
Nom IUPAC 2-méthylcyclopenta-1,3-diène ; yttrium(3+)
SMILES CC1=[C-]CC=C1.CC1=[C-]CC=C1.CC1=[C-]CC=C1.[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III)
Couleur Jaune
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Conditionnement Ampoule
Quantité 5 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 326.27
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Cristalline