Learn More
Tris(n-butylcyclopentadiényl)yttrium(III), 99,9 % (OTR), Thermo Scientific™
Code produit 11324487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324487 1 g 1g
11314487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039577.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312739-77-8
Numéro MDL MFCD00145473
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(n-butylcyclopentadienyl)yttrium(III)
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 452.52
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide, dans une ampoule sous argon