Learn More
Tris[N,N-bis(triméthylsilyl)amide]erbium(III), 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10621125 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10621125 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10621125 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381580010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris[N, N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
CAS 103457-72-3
Point de fusion 180°C to 184°C
Couleur Jaune à orange
Analyse élémentaire 32.5 to 34 % (C) 8.2 to 8.6 % (H)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H54ErN3Si6
Formule linéaire Er[N(Si(CH3)3)2]3
Numéro MDL MFCD00271002
Quantité 1 g
Synonyme bis trimethylsilyl azanide; erbium 3+, tris n,n-bis trimethylsilyl amide erbium iii, acmc-20al2x, erbium iii bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino erbium, erbium tris bis trimethylsilyl amide, erbium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, erbium tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, erbium 3+ salt 3:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI ZVNGWTZZRANJAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Er+3]
Nom IUPAC bis(triméthylsilyl)azanide ; erbium(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 648.42
CID PubChem 6098739
Poids de la formule 648.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402-Stocker dans un endroit sec.