Learn More
Tris(pentafluorophényl)borane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782053 5 g Flacon en verre 5g
10774933 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782053 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 353130050
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1109-15-5 | C18BF15 | 511.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1109-15-5
Formule moléculaire C18BF15
Poids moléculaire (g/mol) 511.98
Numéro MDL MFCD00269813
Clé InChI OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris pentafluorophenyl borane, tris perfluorophenyl borane, tris pentafluorophenyl boron, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borane, unii-i3wu5e2578, tris pentafluorophenyl-borane, borane, tris pentafluorophenyl, borane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, perfluorotriphenylboron, zlchem 1272
CID PubChem 582056
Nom IUPAC tris(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)borane
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(pentafluorophenyl)borane
Note relative au nom 95%
Point de fusion 126°C to 131°C
Analyse élémentaire 94% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6F5)3B
Quantité 5 g
Merck Index 15, 9931
Poids de la formule 511.99
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(pentafluorophenyl)borane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.