Learn More
Tris(pentafluorophényl)borane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394885
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11394885 1 g 1g
11304895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18054.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1109-15-5 | C18BF15 | 511.98 g/mol
Tris(pentafluorophenyl)borane is used as an excellent activator component in homogeneous Ziegler-Natta chemistry. It is also used as a catalyst for reductions, alkylations, hydrometallation reactions and catalyzed aldol-type reactions. It is a useful Lewis acid and catalyzes hydrosilylation of aldehydes. Further, it is used in olefin polymerization catalysis. It serves as a reagent in the preparation of organometallic complexes. In addition to this, it is useful as polymerization catalysts and used to study the heterolytic cleavage of dihydrogen in associated with tri-tert-butylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris(pentafluorophényl)borane est utilisé comme un excellent composant activateur dans la catalyse homogène de Ziegler-Natta. Il est également utilisé comme catalyseur pour les réductions, les alkylations, les réactions d’hydrométallation et les réactions catalysées de type aldol. Il s’agit d’un acide de Lewis utile qui catalyse l’hydrosilylation des aldéhydes. De plus, il est utilisé dans la catalyse de polymérisation de l’oléfine. Il sert de réactif dans la préparation de complexes organométalliques. En outre, il est utile comme catalyseur de polymérisation et il est utilisé pour étudier le clivage hétérolytique du dihydrogène associé à la tri-tert-butylphosphine.
Solubilité
Soluble dans l’hexane, le chloroforme, le dichlorométhane, le toluène et les solvants polaires.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et le triméthylaluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1109-15-5
Formule moléculaire C18BF15
Poids moléculaire (g/mol) 511.98
Numéro MDL MFCD00269813
Clé InChI OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris pentafluorophenyl borane, tris perfluorophenyl borane, tris pentafluorophenyl boron, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borane, unii-i3wu5e2578, tris pentafluorophenyl-borane, borane, tris pentafluorophenyl, borane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, perfluorotriphenylboron, zlchem 1272
CID PubChem 582056
Nom IUPAC tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(pentafluorophenyl)borane
Point de fusion 126°C to 130°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2931347
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9755
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,chloroform,dichloromethane,toluene,and polar solvents.
Poids de la formule 511.99
Pourcentage de pureté 97%