Learn More
Tris(pentafluorophényl)phosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10275871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10275871
Marque: Thermo Scientific Acros 313160010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1259-35-4 | C18F15P | 532.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1259-35-4
Formule moléculaire C18F15P
Poids moléculaire (g/mol) 532.15
Numéro MDL MFCD00079654
Clé InChI FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris pentafluorophenyl phosphine, phosphine, tris pentafluorophenyl, tris perfluorophenyl phosphine, tris pentafluorophenyl phosphane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, pubchem6422, acmc-1bogg, ksc491k1f, tris-pentafluorophenyl-phosphane
CID PubChem 102076
Nom IUPAC tris(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)phosphane
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Note relative au nom 97%
Point de fusion 108.0°C to 110.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6F5)3P
Quantité 1 g
Poids de la formule 531.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide