Learn More
Tris(trifluorométhylhydroxyméthylène-d-camphre) europium(III)
Code produit 11329279
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329279 1 g 1g
11339279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088481.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 34830-11-0 | C36H45EuF9O6 | 896,7 g/mole
Réaction de changement de NMR optiquement active. Utilisé avec Ag(fod) pour la résolution enantiomérique du chlorure de sec-butylisothiouronium. Réactive également impliquée dans la synthèse des complexes d’oxyde de phosphine de phosphine acétyl de l’europium et les réactions avec les dérivés du dioxyde de 1,10-N,N-phénanthroline.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34830-11-0
Formule moléculaire C36H45EuF9O6
Poids moléculaire (g/mol) 896.7
Numéro MDL MFCD00074803
Clé InChI YXJPWWGLCOPUGI-UFRADDTFSA-N
Synonyme eu tfc 3, eu facam 3, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene---camphorate, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-+-camphorate, tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato europium iii, tris 3-trifluoroacetyl-d-camphorato europium iii, europium iii tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorate
CID PubChem 71310195
Nom IUPAC europium;(2E)-4,7,7-triméthyle-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.[Eu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium (III)
Point de fusion 195°C to 198°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 893.68
Forme physique Cristalline
RUO– À des fins de recherche uniquement