Learn More
Tris(trifluorométhylhydroxyméthylène-d-camphre) europium(III)
Description
Réaction de changement de NMR optiquement active. Utilisé avec Ag(fod) pour la résolution enantiomérique du chlorure de sec-butylisothiouronium. Réactive également impliquée dans la synthèse des complexes d’oxyde de phosphine de phosphine acétyl de l’europium et les réactions avec les dérivés du dioxyde de 1,10-N,N-phénanthroline.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris (trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium (III) |
| Point de fusion | 195°C to 198°C |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 893.68 |
| Forme physique | Cristalline |
RUO– À des fins de recherche uniquement