Learn More
Tris(triméthylsilyl)amine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10311903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10311903 5 g Flacon en verre 5g
10518283 25 g Flacon en verre -
2 options
Code produit. 10311903
Marque: Thermo Scientific Acros 378770050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1586-73-8 | C9H27NSi3 | 233.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1586-73-8
Formule moléculaire C9H27NSi3
Poids moléculaire (g/mol) 233.58
Numéro MDL MFCD00047990
Clé InChI PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74110
Nom IUPAC [[bis(triméthylsilyl)amino]-diméthylsilyl]méthane
SMILES C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(trimethylsilyl)amine
Point de fusion 67°C to 69°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 72°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire N(Si(CH3)3)3
Quantité 5 g
Synonyme tris trimethylsilyl amine, amine, tris trimethylsilyl, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, silanamine,1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, nitrilotris trimethylsilane, ch3 3si 3n, n,n,n-tris trimethylsilyl amine #, bis trimethylsilyl amino-dimethylsilyl methane
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 233.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline