Learn More
Tris(triméthylsilyl) phosphite, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10341720 5 g Flacon en verre 5g
10129359 25 g Flacon en verre 25g
10537020 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10341720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428520050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1795-31-9 | C9H27O3PSi3 | 298.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1795-31-9
Formule moléculaire C9H27O3PSi3
Poids moléculaire (g/mol) 298.54
Numéro MDL MFCD00015588
Clé InChI VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
CID PubChem 137213
Nom IUPAC tris(trimethylsilyl) phosphite
SMILES C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(trimethylsilyl) phosphite
Couleur Incolore
Densité 0.8930g/mL
Point d’ébullition 78.0°C to 81.0°C (8.3 mmHg)
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire P[OSi(CH3)3]3
Indice de réfraction 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.893
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Poids de la formule 298.54
Pourcentage de pureté 92%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(trimethylsilyl) phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.