Learn More
Tris(triméthylsilyl)silane), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris(trimethylsilyl)silane |
| CAS | 1873-77-4 |
| Formule moléculaire | C9H28Si4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS, Tris(trimethylsilyl)silane |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H28Si4/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C |
| Nom IUPAC | bis(triméthylsilyl)silyl-triméthylsilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.66 |
| Poids de la formule | 248.1268 |