Learn More
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10793191 1 g Flacon en verre 1g
10104260 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 190420010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14694-95-2
Formule moléculaire C54H45ClP3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 925.23
Numéro MDL MFCD00010016
Clé InChI IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
CID PubChem 84599
SMILES [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 245.0°C to 250.0°C
Couleur Brun-rouge à bordeaux
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]3RhCl
Quantité 1 g
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Merck Index 15, 10245
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
Nom IUPAC Rhodium ; triphénylphosphane ; chlorure
Poids de la formule 925.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline