Learn More
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium(I), 99,99 %, (base de métaux traces)
Code produit 10309483 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10309483 250 mg Flacon en verre 250mg
10646212 1 g Flacon en verre 1g
10741661 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10309483 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 194572500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925,23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14694-95-2
Formule moléculaire C54H45ClP3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 925.23
Numéro MDL MFCD00010016
Clé InChI IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
CID PubChem 84599
SMILES [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Note relative au nom 99.99%
Point de fusion 245.0°C to 250.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]3RhCl
Quantité 250 mg
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Merck Index 15, 10245
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
Nom IUPAC tris(triphénylphosphane) chlorhydrate rhodium
Poids de la formule 925.23
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
RUO– À des fins de recherche uniquement