Learn More
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium(I), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride |
| CAS | 14694-95-2 |
| Formule moléculaire | C54H45ClP3Rh |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), NSC 124140, Rhodium tris(triphenylphosphine) chloride, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium(I), Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride, Wilkinson's Catalyst, Wilkinson's Complex |
| Formule InChI | InChI=1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| Nom IUPAC | chlororhodium ; triphénylphosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 925.21 |
| Poids de la formule | 924.1478 |