Learn More
Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthénium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride |
| Point de fusion | 159.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | [(C6H5)3P]3RuCl2 |
| Quantité | 1 g |
| Fieser | 04,564; 05,740; 06,654; 12,179; 16,126; 06,175; 07,101; 08,840; 09,104; 17,33 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in methanol, ethanol, acetone,, ethyl acetate, chloroform and toluene, insoluble in diethyl ether and n-hexane |
| Poids de la formule | 958.85 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.